5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
OR964778-100MG
OR964778-1G
OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA
53.8
EUR
APOSOR964778-100MG
APOSOR964778-1G
APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Molecular Weight: 190.156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07377114 CAS-Nummer: 893638-39-6 |