Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 30.6 EUR
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114411
CAS-Nummer: 103204-80-4