N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964919-1G OR964919-500MG
APOSOR964919-1GEA 393 EUR
APOSOR964919-1G APOSOR964919-500MG
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₂N₂O·ClH
Molecular Weight: 152.623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13196104
CAS-Nummer: 4078-13-1