1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965059-1G OR965059-5G
APOSOR965059-1GEA 36.4 EUR
APOSOR965059-1G APOSOR965059-5G
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Molecular Weight: 182.216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08442838
CAS-Nummer: 41038-40-8