Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965088-1G
OR965088-5G
APOSOR965088-1GEA
168
EUR
APOSOR965088-1G
APOSOR965088-5G
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride
Formel:
C₈H₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442777 CAS-Nummer: 69966-42-3 |