Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965124-1G OR965124-5G
APOSOR965124-1GEA 306 EUR
APOSOR965124-1G APOSOR965124-5G
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053005
CAS-Nummer: 59857-84-0