1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965180-1G
APOSOR965180-1GEA
30.6
EUR
APOSOR965180-1G
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461683 CAS-Nummer: 32136-81-5 |