4-Pyridinebutanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Pyridin-4-yl)butan-1-ol
OR965183-5G
APOSOR965183-5GEA
98.6
EUR
APOSOR965183-5G
4-Pyridinebutanol 97%
4-Pyridinebutanol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265696 CAS-Nummer: 5264-15-3 |