2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965277-1G OR965277-5G OR965277-100MG OR965277-250MG OR965277-500MG
APOSOR965277-1GEA 258 EUR
APOSOR965277-1G APOSOR965277-5G APOSOR965277-100MG APOSOR965277-250MG APOSOR965277-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Formel: C₁₀H₈ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01672899
CAS-Nummer: 5219-07-8