tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965287-1G OR965287-5G
APOSOR965287-1GEA 42.4 EUR
APOSOR965287-1G APOSOR965287-5G
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Molecular Weight: 229.316 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114970
CAS-Nummer: 146667-84-7