O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR965288-1G
OR965288-5G
APOSOR965288-1GEA
62.8
EUR
APOSOR965288-1G
APOSOR965288-5G
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine
Formel:
C₄H₉NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09951926 CAS-Nummer: 391212-29-6 |