1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965312-1G
OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA
487
EUR
APOSOR965312-1G
APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148.205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18652126 CAS-Nummer: 1270506-12-1 |