3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR965365-1G
OR965365-25G
OR965365-5G
APOSOR965365-1GEA
0
EUR
APOSOR965365-1G
APOSOR965365-25G
APOSOR965365-5G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₆H₇NO Siedepunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114392 CAS-Nummer: 118431-88-2 |