(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-(4-Pyridyl)ethylamine
OR965441-1G
APOSOR965441-1GEA
142
EUR
APOSOR965441-1G
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09256818 CAS-Nummer: 45682-36-8 |