2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965529-1G OR965529-250MG
APOSOR965529-1GEA 328 EUR
APOSOR965529-1G APOSOR965529-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03248721
CAS-Nummer: 239065-60-2