N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965536-1G OR965536-5G
APOSOR965536-1GEA 203 EUR
APOSOR965536-1G APOSOR965536-5G
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07324744
CAS-Nummer: 53369-77-0