1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Chroman-3-ylmethanamine hydrochloride
OR965546-1G OR965546-250MG
APOSOR965546-1GEA 400 EUR
APOSOR965546-1G APOSOR965546-250MG
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 199,677 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07330841
CAS-Nummer: 113771-75-8