2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965590-100MG OR965590-1G OR965590-250MG
APOSOR965590-100MGEA 154 EUR
APOSOR965590-100MG APOSOR965590-1G APOSOR965590-250MG
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone
Formel: C₇H₇ClOS
Molecular Weight: 174,648 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464874
CAS-Nummer: 31772-42-6