4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965594-100MG OR965594-1G OR965594-250MG
APOSOR965594-100MGEA 168 EUR
APOSOR965594-100MG APOSOR965594-1G APOSOR965594-250MG
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formel: C₄H₅NOS
Molecular Weight: 115.154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00970121
CAS-Nummer: 32497-10-2