Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965647-1G OR965647-250MG
APOSOR965647-1GEA 632 EUR
APOSOR965647-1G APOSOR965647-250MG
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168.193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07685912
CAS-Nummer: 56699-23-1