N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
OR965654-100G
APOSOR965654-100GEA 203 EUR
APOSOR965654-100G
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole
Formel: C₇H₈N₂
Molecular Weight: 120,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003092
CAS-Nummer: 43036-06-2