1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965675-1G OR965675-250MG
APOSOR965675-1GEA 538 EUR
APOSOR965675-1G APOSOR965675-250MG
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂O₄
Molecular Weight: 184.189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115568
CAS-Nummer: 76910-08-2