4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965829-1G OR965829-250MG
APOSOR965829-1GEA 154 EUR
APOSOR965829-1G APOSOR965829-250MG
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176.212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20645932
CAS-Nummer: 909698-10-8