2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-((1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)amino)ethanol
OR965847-1G
APOSOR965847-1GEA 456 EUR
APOSOR965847-1G
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
Molecular Weight: 191.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01136088
CAS-Nummer: 57262-39-2