(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR965960-1G
OR965960-500MG
APOSOR965960-1GEA
948
EUR
APOSOR965960-1G
APOSOR965960-500MG
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29067469 CAS-Nummer: 1781647-84-4 |