1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR966366-1G
OR966366-250MG
OR966366-500MG
APOSOR966366-1GEA
0
EUR
APOSOR966366-1G
APOSOR966366-250MG
APOSOR966366-500MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28502507 CAS-Nummer: 1419590-81-0 |