N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G
OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA
364
EUR
APOSOR9664-1G
APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₃NS Molecular Weight: 203,303 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435893 CAS-Nummer: 884507-27-1 |