Acridine-9-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-Carboxyacridine, 9-Acridinecarboxylic acid
OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-5GEA 84.1 EUR
APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molecular Weight: 223,227 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009734
CAS-Nummer: 5336-90-3