4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
OR9682-1G
OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA
361
EUR
APOSOR9682-1G
APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Formel:
C₁₁H₉BrS Molecular Weight: 253,158 g/mol Schmelzpunkt: 83…84,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659060 CAS-Nummer: 81443-46-1 |