4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 162 EUR
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₇IN₂·ClH
Molecular Weight: 270.499 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060724
CAS-Nummer: 62830-55-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III