4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
OR9717-1G
OR9717-250MG
APOSOR9717-1GEA
190
EUR
APOSOR9717-1G
APOSOR9717-250MG
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O₄S Molecular Weight: 340,438 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659069 CAS-Nummer: 365413-31-6 |