2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-Butyl 4-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-carboxylate
OR9718-1G
OR9718-250MG
APOSOR9718-1GEA
343
EUR
APOSOR9718-1G
APOSOR9718-250MG
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₄S Schmelzpunkt: 124…128 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659070 CAS-Nummer: 216955-61-2 |