3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Formylbenzylamine, N-BOC protected, tert-Butyl (3-formylbenzyl)carbamate
OR9734-1G OR9734-250MG
APOSOR9734-1GEA 140 EUR
APOSOR9734-1G APOSOR9734-250MG
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659091
CAS-Nummer: 170853-04-0