4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Morpholin-4-yl)phenyl isothiocyanate
OR9741-1G
OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA
279
EUR
APOSOR9741-1G
APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂OS Molecular Weight: 220.291 g/mol Siedepunkt: 48…50 °C (3 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00047409 CAS-Nummer: 51317-66-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |