2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 0 EUR
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₅N
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788280
CAS-Nummer: 22652-14-8