2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (Phenoxy-2-furyl)methanol
OR9781-1G OR9781-250MG
APOSOR9781-1GEA 227 EUR
APOSOR9781-1G APOSOR9781-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Molecular Weight: 190,195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271913
CAS-Nummer: 51551-74-7