3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9871-1G OR9871-5G
APOSOR9871-1GEA 183 EUR
APOSOR9871-1G APOSOR9871-5G
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one
Formel: C₁₄H₁₀N₂O
Molecular Weight: 222.242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798377
CAS-Nummer: 1504-78-5