3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0086-1G
PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA
870
EUR
APOSPC0086-1G
APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₈H₄F₃NOS Siedepunkt: 45 °C (0,01 mm Hg) Dichte: 1,365 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673057 CAS-Nummer: 55225-88-2 |