2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 227 EUR
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formel: C₃H₂BrF₄NO
Schmelzpunkt: 90…90,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153719
CAS-Nummer: 422-22-0