4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Amino-3-cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC01486-1G
PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA
575
EUR
APOSPC01486-1G
APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₄F₄N₂ Molecular Weight: 204,124 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25976371 CAS-Nummer: 1448858-64-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |