3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iodo-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether, 2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 69.6 EUR
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₃F₃INO₃
Molecular Weight: 333.003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194454
CAS-Nummer: 194344-29-1