4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC01490-1G PC01490-5G PC01490-250MG
APOSPC01490-1GEA 592 EUR
APOSPC01490-1G APOSPC01490-5G APOSPC01490-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₆BrF₄NO
Molecular Weight: 288,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28155018
CAS-Nummer: 1602345-75-4