(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
PC01525-1G PC01525-250MG PC01525-5G
APOSPC01525-1GEA 290 EUR
APOSPC01525-1G APOSPC01525-250MG APOSPC01525-5G
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₅F₃O
Molecular Weight: 114.066 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06797330
CAS-Nummer: 17628-73-8
UN: 1987
ADR: 3 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable