4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-Formyl-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01643-1G
PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA
21.9
EUR
APOSPC01643-1G
APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₃S Molecular Weight: 252,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15479075 CAS-Nummer: 1215310-75-0 |