4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-(Chloromethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01644-1G
PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA
120
EUR
APOSPC01644-1G
APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel:
C₉H₈ClF₃O₂S Molecular Weight: 272,672 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11046211 CAS-Nummer: 1086389-83-4 UN: 3261 ADR: 8,II |