3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 184 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
Molecular Weight: 252.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18396946
CAS-Nummer: 1261827-82-0