3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0176-5G PC0176-1G
APOSPC0176-5GEA 198 EUR
APOSPC0176-5G APOSPC0176-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631466
CAS-Nummer: 40251-61-4