2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0209-5G
APOSPC0209-5GEA 89.9 EUR
APOSPC0209-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193,003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631379
CAS-Nummer: 86522-91-0