1H,8H-Perfluorooctane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,8H-Hexadecafluorooctane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluorooctane
PC0268-1G PC0268-25G PC0268-5G
APOSPC0268-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0268-1G APOSPC0268-25G APOSPC0268-5G
1H,8H-Perfluorooctane
1H,8H-Perfluorooctane
Formel: C₈H₂F₁₆
Molecular Weight: 402,076 g/mol
Siedepunkt: 134…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155850
CAS-Nummer: 307-99-3