4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Aminocarbonyl)-4,5-difluorobenzotrifluoride
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 300 EUR
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄F₅NO
Molecular Weight: 225,115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631486
CAS-Nummer: 261944-97-2